2,5-Diaminopiridina 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Piridina-2,5-diildiamina
360690010 360690050 360690250
ACRO360690010EA 92.6 EUR
ACRO360690010 ACRO360690050 ACRO360690250
2,5-Diaminopiridina 98+%
2,5-Diaminopiridina
Formula: C₅H₇N₃
MW: 109,13 g/mol
Pto. Ebullición: 180 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 110,3 °C
Densidad: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129023
Núm. CAS: 4318-76-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
Additional info May contain up to about 10% water
HPLC ≥98.0 %