3-Amino-2-pyridone 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-2-hydroxypyridine, 3-Amino-2-pyridinol, 3-Amino-2-pyridinone
360710010 360710050
ACRO360710010EA 40.1 EUR
ACRO360710010 ACRO360710050
3-Amino-2-pyridone 97%
3-Amino-2-pyridone
Formula: C₅H₆N₂O
Pto. de fusión: 118…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411556
Núm. CAS: 33630-99-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %