Sodium pivalate hydrate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
364710100 364710500
ACRO364710100EA 91 EUR
ACRO364710100 ACRO364710500
Sodium pivalate hydrate 99%
Sodium pivalate hydrate
Formula: C₅H₁₁NaO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150782
Núm. CAS: 143174-36-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)