HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: HATU, 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxide, hexafluorophosphate
365310050 365310250
365310050.EA 141 EUR
365310050. 365310250.
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 97%
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Formula: C₁₀H₁₅F₆N₆OP
MW: 380.2 g/mol
Pto. de fusión: 189…191 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00274639
Núm. CAS: 148893-10-1
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 193 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %