4-Amino-3,5-dicloropiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
367220050 367220250 367221000
ACRO367220050EA 29.7 EUR
ACRO367220050 ACRO367220250 ACRO367221000
4-Amino-3,5-dicloropiridina 97%
4-Amino-3,5-dicloropiridina
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Pto. de fusión: 158…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00125023
Núm. CAS: 22889-78-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 164 °C
Water ≤1 %
GC ≥96.0 %