Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: ethene, platinum, triphenylphosphane
369360010 369362500
ACRO369360010EA 460 EUR
ACRO369360010 ACRO369362500
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0)
Formula: C₃₈H₃₄P₂Pt
MW: 747,722 g/mol
Pto. de fusión: 127…131 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012028
Núm. CAS: 12120-15-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
Assay ≥97.5 % (ex Pt)