Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
369371000 369375000
ACRO369371000EA 70.6 EUR
ACRO369371000 ACRO369375000
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer 98%
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer
Formula: C₃₂H₅₆Cl₂Rh₂
MW: 717,51 g/mol
Pto. de fusión: 187…191 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013287
Núm. CAS: 12279-09-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) 28.0 to 29.4 %