(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
369770050 369770250
ACRO369770050EA 94.4 EUR
ACRO369770050 ACRO369770250
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Formula: C₁₈H₂₀BNO
Pto. Ebullición: 111 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,929 g/cm³
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078439
Núm. CAS: 112022-81-8
UN: 1294
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 0.95 to 1.10 M