(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (R)-Tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-1H,3H-pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole
369780250 369780050
ACRO369780250EA 317 EUR
ACRO369780250 ACRO369780050
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Formula: C₁₈H₂₀BNO
Pto. Ebullición: 111 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,95 g/cm³
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078440
Núm. CAS: 112022-83-0
UN: 1294
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 0.90 to 1.10 M