Cianotrihidroborato de sodio 1M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
372451000 372458000
372451000.EA 89.6 EUR
372451000. 372458000.
Cianotrihidroborato de sodio 1M in THF, AcroSeal®
Cianotrihidroborato de sodio
Formula: CH₃BNNa
Pto. de fusión: 241…243 °C
Densidad: 0,915 g/cm³
Pto. de inflamación: –18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003516
Núm. CAS: 25895-60-7
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to slightly hazy colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Iodimetric 0.95 to 1.10 M