cis-Epoxysuccinic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: cis-2,3-Oxiranedicarboxylic Acid
372640050 372640250
ACRO372640050EA 130 EUR
ACRO372640050 ACRO372640250
cis-Epoxysuccinic acid 97%
cis-Epoxysuccinic acid
Formula: C₄H₄O₅
MW: 132,07 g/mol
Pto. de fusión: 133…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191645
Núm. CAS: 16533-72-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %