(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
376190010 376190050
ACRO376190010EA 101 EUR
ACRO376190010 ACRO376190050
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine 98%
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Formula: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Pto. Ebullición: 62 °C (40 mmHg)
Densidad: 0,932 g/cm³
Pto. de inflamación: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00066219
Núm. CAS: 84025-81-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -32.5° to -36.5° (20°C, 589 nm) (c=2 in aq HCl)