2-(Benzyloxy)acetaldehyde 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (Benzyloxy)acetaldehyde, Benzyloxyacetaldehyde
376070010 376070050
ACRO376070010EA 63.4 EUR
ACRO376070010 ACRO376070050
2-(Benzyloxy)acetaldehyde 95% estabilizado
2-(Benzyloxy)acetaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,177 g/mol
Pto. Ebullición: 118…120 °C (13 mmHg)
Densidad: 1,069 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191779
Núm. CAS: 60656-87-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Stabilizer 0.5 % hydroquinone