Furan-2(5H)-ona 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
376530010 376530050
ACRO376530010EA 68.2 EUR
ACRO376530010 ACRO376530050
Furan-2(5H)-ona 95%
Furan-2(5H)-ona
Formula: C₄H₄O₂
Pto. Ebullición: 212…214 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 3…4 °C
Densidad: 1,19 g/cm³
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005376
Núm. CAS: 497-23-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %