Cloruro de 2-naftoílo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Naphthoyl Chloride
376590100 376590500
ACRO376590100EA 65.1 EUR
ACRO376590100 ACRO376590500
Cloruro de 2-naftoílo 98%
Cloruro de 2-naftoílo
Formula: C₁₁H₇ClO
MW: 190,63 g/mol
Pto. Ebullición: 156…158 °C (7 mmHg)
Pto. de fusión: 49…54 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004093
Núm. CAS: 2243-83-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to brown Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %