3-Formylsalicylic acid hydrate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Benzoic acid, 3-formyl-2-hydroxy-, hydrate (1:1), 3-Formyl-2-hydroxybenzoic acid hydrate, 2-hydroxyisophthalaldehyde acid hydrate, 3-Formyl-2-hydroxybenzoic acid hydrate (1:1)
377070010 377070050 377070250
ACRO377070010EA 88.9 EUR
ACRO377070010 ACRO377070050 ACRO377070250
3-Formylsalicylic acid hydrate 97%
3-Formylsalicylic acid hydrate
Formula: C₈H₈O₅
MW: 184.146 g/mol
Pto. de fusión: 249…252 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03804454
Núm. CAS: 1266615-78-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤11 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 % (On dry substance)