(Trimethylsilyl)methyllithium 10% (w/w) 0.7 M in hexanes, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
377451000 377458000
377451000.EA 208 EUR
377451000. 377458000.
(Trimethylsilyl)methyllithium 10% (w/w) 0.7 M in hexanes, AcroSeal®
(Trimethylsilyl)methyllithium
Formula: C₄H₁₁LiSi
Pto. Ebullición: 65…70 °C
Densidad: 0,65 g/cm³
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010747
Núm. CAS: 1822-00-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow-brown Solution
Assay 7 to 14 % w/w