Trimethylsilylmethylmagnesium chloride 1.3 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
377461000 377468000
377461000.EA 210 EUR
377461000. 377468000.
Trimethylsilylmethylmagnesium chloride 1.3 M in THF, AcroSeal®
Trimethylsilylmethylmagnesium chloride
Formula: C₄H₁₁ClMgSi
Densidad: 1,04 g/cm³
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009916
Núm. CAS: 13170-43-9
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to hazy grey to brown-black Solution
Titration Grignard 1.2 to 1.5 M