4-Chlorophenylmagnesium bromide 1 M in THF/toluene, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
377251000 377258000
377251000.EA 78.9 EUR
377251000. 377258000.
4-Chlorophenylmagnesium bromide 1 M in THF/toluene, AcroSeal®
4-Chlorophenylmagnesium bromide
Formula: C₆H₄BrClMg
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: –21 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009926
Núm. CAS: 873-77-8
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to green to brown Slightly hazy solution
Titration Active base 0.95 to 1.15 M