Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride 1.1 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride
377581000 377588000
377581000.EA 170 EUR
377581000. 377588000.
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride 1.1 M in THF, AcroSeal®
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
Formula: C₁₂H₂₈AlLiO₃
MW: 254,27 g/mol
Densidad: 0,9 g/cm³
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011532
Núm. CAS: 17476-04-9
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to hazy colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Assay 28 to 32 % (LTTBA)