Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) hexafluorophosphate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
377890010 377892500
ACRO377890010EA 470 EUR
ACRO377890010 ACRO377892500
Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) hexafluorophosphate 98%
Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) hexafluorophosphate
Formula: C₁₁H₉F₆N₃PRu
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02684569
Núm. CAS: 80049-61-2
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Ru)