trans-Dichlorobis(triethylphosphine)palladium(II)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
377970010 377972500
ACRO377970010EA 157 EUR
ACRO377970010 ACRO377972500
trans-Dichlorobis(triethylphosphine)palladium(II)
trans-Dichlorobis(triethylphosphine)palladium(II)
Formula: C₁₂H₃₂Cl₂P₂Pd
Pto. de fusión: 139…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191831
Núm. CAS: 28425-04-9
UN: 3464
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Palladium (Pd) ≥24.9 %