2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-[N,N-Bis(Trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)triflimide, 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonyl)imide, Comins Triflating Reagent, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)
378800050 378800250
ACRO378800050EA 166 EUR
ACRO378800050 ACRO378800250
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
Formula: C₇H₃ClF₆N₂O₄S₂
Pto. Ebullición: 77…90 °C (,2 mmHg)
Pto. de fusión: 45…47 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191833
Núm. CAS: 145100-51-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %