Benzo[b]furan-2-boronic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Benzofuran-2-boronic acid, 2-Benzofurylboronic acid
378730010 378730050 378730250
ACRO378730010EA 48.8 EUR
ACRO378730010 ACRO378730050 ACRO378730250
Benzo[b]furan-2-boronic acid 97%
Benzo[b]furan-2-boronic acid
Formula: C₈H₇BO₃
MW: 161.95 g/mol
Pto. de fusión: 112…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236019
Núm. CAS: 98437-24-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %