Methyl-ɑ-bromophenylacetate 97+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl alpha-broMophenylacetate, ɑ-Bromophenylacetic Acid Methyl Ester
379300050 379300250
ACRO379300050EA 54.3 EUR
ACRO379300050 ACRO379300250
Methyl-ɑ-bromophenylacetate 97+%
Methyl-alpha-bromophenylacetate
Formula: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Pto. Ebullición: 113 °C (3 mmHg)
Densidad: 1,455 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013535
Núm. CAS: 3042-81-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %