2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
379740010 379740050 379740250
ACRO379740010EA 123 EUR
ACRO379740010 ACRO379740050 ACRO379740250
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite 95%
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite
Formula: C₁₅H₃₂N₃OP
Pto. Ebullición: 98…100 °C (5 mmHg)
Densidad: 0,949 g/cm³
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012213
Núm. CAS: 102691-36-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %