Perclorato de tetraetilamonio 0.2M en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
379801000 379805000
ACRO379801000EA 48.8 EUR
ACRO379801000 ACRO379805000
Perclorato de tetraetilamonio 0.2M en solución acuosa
Perclorato de tetraetilamonio
Formula: C₈H₂₀ClNO₄
MW: 229,7 g/mol
Pto. de fusión: > 300 °C
Densidad: 1,0016 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041977
Núm. CAS: 2567-83-1
UN: 3139
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.2 M Exact strength on the certificate of analysis