4-Etinilanísol 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

379920010 379920050
ACRO379920010EA 76.6 EUR
ACRO379920010 ACRO379920050
4-Etinilanísol 97%
4-Etinilanísol
Formula: C₉H₈O
Pto. Ebullición: 87…91 °C (11 mmHg)
Pto. de fusión: 28…30 °C
Densidad: 1,019 g/cm³
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00168815
Núm. CAS: 768-60-5

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5625 to 1.5675 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR