Sodium diformylamide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
380430050
380430250
ACRO380430050EA
53.1
EUR
ACRO380430050
ACRO380430250
Sodium diformylamide 98%
Sodium diformylamide
Formula:
C₂H₃NNaO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00145302 Núm. CAS: 18197-26-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HCl | ≥97.5 % |