Trimethylsulphonium hydroxide 0.25 M in methanol
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: TMSH
381360010 381360100
ACRO381360010EA 59.3 EUR
ACRO381360010 ACRO381360100
Trimethylsulphonium hydroxide 0.25 M in methanol
Trimethylsulphonium Hydroxide
Formula: C₃H₁₀OS
MW: 94,17 g/mol
Densidad: 0,81 g/cm³
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00216756
Núm. CAS: 17287-03-5
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 0.20 to 0.30 M