Lithium (trimethylsilyl)acetylide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: lithium ethynyl(trimethyl)silane, LITHIUM(1+) ION (TRIMETHYLSILYL)ETHYNE, lithio(trimethylsilyl)acetylene
380651000 380658000
380651000.EA 199 EUR
380651000. 380658000.
Lithium (trimethylsilyl)acetylide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lithium (trimethylsilyl)acetylide
Formula: C₅H₉LiSi
MW: 104,152 g/mol
Densidad: 0,88 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075059
Núm. CAS: 54655-07-1
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to orange Solution
Titration with HClO4 0.40 to 0.60 M