Propargyl acetate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Propargylacetate
380820050 380820250
ACRO380820050EA 45.7 EUR
ACRO380820050 ACRO380820250
Propargyl acetate 97%
Propargyl acetate
Formula: C₅H₆O₂
MW: 98.10 g/mol
Pto. Ebullición: 27…28 °C (8 mmHg)
Densidad: 0.989 g/cm³
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041601
Núm. CAS: 627-09-8
UN: 1992
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %