Methyl-5-hexynoate 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-hexynoate
380880050 380880250
ACRO380880050EA 145 EUR
ACRO380880050 ACRO380880250
Methyl-5-hexynoate 95%
Methyl-5-hexynoate
Formula: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Pto. Ebullición: 60…62 °C (10 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671366
Núm. CAS: 77758-51-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %