5-Bromo-1-metilimidazol 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: 5-Bromo-1-metil-1H-imidazol

381040050 381040250
ACRO381040050EA 166 EUR
ACRO381040050 ACRO381040250
5-Bromo-1-metilimidazol 97%
5-Bromo-1-metilimidazol
Formula: C₄H₅BrN₂
MW: 161 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 40…41 °C
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632218
Núm. CAS: 1003-21-0
UN: 2923
ADR: 8 II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to tan Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR