Cloruro de trimetiloxosulfonio 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Trimethyloxosulphonium chloride
381520010 381520050
ACRO381520010EA 37.9 EUR
ACRO381520010 ACRO381520050
Cloruro de trimetiloxosulfonio 97%
Cloruro de trimetiloxosulfonio
Formula: C₃H₉ClOS
MW: 128.62 g/mol
Pto. de fusión: 226…229 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011898
Núm. CAS: 5034-06-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %