4-(Aminometil)piridina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (4-Piridilmetil)amina, 4-Piridilmetilamina, 4-Picolamina
382080250 382081000 382085000
ACRO382080250EA 59.8 EUR
ACRO382080250 ACRO382081000 ACRO382085000
4-(Aminometil)piridina 98%
4-(Aminometil)piridina
Formula: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Pto. Ebullición: 228…230 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –8 °C
Densidad: 1,065 g/cm³
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006449
Núm. CAS: 3731-53-1
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %