1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
382940010 382940050 382940250
ACRO382940010EA 103 EUR
ACRO382940010 ACRO382940050 ACRO382940250
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97+%
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₉H₁₅BN₂O₂
MW: 194,039 g/mol
Pto. de fusión: 125…130 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03453063
Núm. CAS: 269410-08-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %