Ácido 1-metil-1H-pirazol-4-borónico, pinacol éster 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
382960250 382960010 382960050
ACRO382960250EA 1140 EUR
ACRO382960250 ACRO382960010 ACRO382960050
Ácido 1-metil-1H-pirazol-4-borónico, pinacol éster 97+%
Ácido 1-metil-1H-pirazol-4-borónico, pinacol éster
Formula: C₁₀H₁₇BN₂O₂
Pto. de fusión: 62…65 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03789259
Núm. CAS: 761446-44-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥97.0 %