Bis(dichlorophosphino)methane 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Phosphonous dichloride,P,P'-methylenebis-, Methylenebis(dichlorophosphine), dichloro(dichlorophosphanylmethyl)phosphane
383000010 383000050
ACRO383000010EA 87.9 EUR
ACRO383000010 ACRO383000050
Bis(dichlorophosphino)methane 96%
Bis(dichlorophosphino)methane
Formula: CH₂Cl₄P₂
MW: 217,775 g/mol
Pto. Ebullición: 101…105 °C (22 mmHg)
Densidad: 1,601 g/cm³
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01073767
Núm. CAS: 28240-68-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Refractive index 1.5920 to 1.5950 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure