Trifluorometanosulfonato de samario (III) 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Samarium(III) trifluoromethanesulphonate
383170010 383170100
ACRO383170010EA 30.8 EUR
ACRO383170010 ACRO383170100
Trifluorometanosulfonato de samario (III) 98%
Trifluorometanosulfonato de samario (III)
Formula: C₃F₉O₉S₃Sm
MW: 597,57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192431
Núm. CAS: 52093-28-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 24.65 to 25.66 % (Sm)