10-Bromo-1-decanol 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 10-Bromodecanol
384590010 384590050 384590250
ACRO384590010EA 48.1 EUR
ACRO384590010 ACRO384590050 ACRO384590250
10-Bromo-1-decanol 95%
10-Bromo-1-decanol
Formula: HO(CH₂)₉CH₂Br
MW: 237,18 g/mol
Pto. Ebullición: 165…169 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,19 g/cm³
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041681
Núm. CAS: 53463-68-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %