Ammonium thioglycolate 70% (w/w) in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
384682500 384680010 384680000
ACRO384682500EA 32.4 EUR
ACRO384682500 ACRO384680010 ACRO384680000
Ammonium thioglycolate 70% (w/w) in water
Ammonium thioglycolate
Formula: C₂H₇NO₂S
Pto. Ebullición: 115 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1,22 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00137451
Núm. CAS: 5421-46-5
UN: 2922
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Titration Iodimetric 68.0 to 72.0 %
Identification mercaptane:positive
pH 5.8 to 6.4
Iron (Fe) ≤0.2 ppm