1-Alilpiperazina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
384730010 384730050
ACRO384730010EA 33 EUR
ACRO384730010 ACRO384730050
1-Alilpiperazina 99%
1-Alilpiperazina
Formula: C₇H₁₄N₂
MW: 126,2 g/mol
Pto. Ebullición: 181…182 °C (760 mmHg)
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: 51,7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167970
Núm. CAS: 13961-36-9
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %