4-Amino-1-boc-piperidine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
tert-Butyl 4-Amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, tert-Butyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate, N-Boc-4-piperidineamine, tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-Boc-piperidine, 4-Amino-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl Ester
384860010
384860050
ACRO384860010EA
26.8
EUR
ACRO384860010
ACRO384860050
4-Amino-1-boc-piperidine 98%
4-Amino-1-Boc-piperidine
Formula:
C₁₀H₂₀N₂O₂ MW: 200,28 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01076201 Núm. CAS: 87120-72-7 UN: 3259 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |