Sulfato de sodio y octadecilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium Stearyl sulphate, n-Octadecyl sulphate, sodium salt, Sodium n-octadecylsulphate, Octadecyl sulphuric acid salt
384890010 384890050 384890250
ACRO384890010EA 70.6 EUR
ACRO384890010 ACRO384890050 ACRO384890250
Sulfato de sodio y octadecilo 98%
Sulfato de sodio y octadecilo
Formula: C₁₈H₃₇NaO₄S
Pto. de fusión: 211…213 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007469
Núm. CAS: 1120-04-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤7 %
GC ≥97.5 %