Propionato de propilo 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
385520010 385520500 385522500
385520010.EA 108 EUR
385520010. 385520500. 385522500.
Propionato de propilo 98+%
Propionato de propilo
Formula: C₆H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 123 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –76 °C
Densidad: 0,881 g/cm³
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009373
Núm. CAS: 106-36-5
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %