Miristato de etilo 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tetradecanoic acid ethyl ester, Tetradecylic acid ethyl ester, Ethyl tetradecanoate, Myristic acid ethyl ester
385540250 385541000 385545000
ACRO385540250EA 25.9 EUR
ACRO385540250 ACRO385541000 ACRO385545000
Miristato de etilo 98+%
Miristato de etilo
Formula: C₁₆H₃₂O₂
Pto. Ebullición: 295 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 11…12 °C
Densidad: 0,861 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008984
Núm. CAS: 124-06-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %