Decanoato de metilo 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Decanoic acid methyl ester, Capric acid methyl ester, Decylic acid methyl ester, Methyl caprate
385550250 385551000 385555000
ACRO385550250EA 39 EUR
ACRO385550250 ACRO385551000 ACRO385555000
Decanoato de metilo 98+%
Decanoato de metilo
Formula: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186.29 g/mol
Pto. Ebullición: 226 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –18 °C
Densidad: 0.871 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009580
Núm. CAS: 110-42-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %