Nonanoato de metilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Methyl nonanoate, Nonanoic acid methyl ester, Pelargonic acid methyl ester
385560050 385560250 385561000
ACRO385560050EA 57.7 EUR
ACRO385560050 ACRO385560250 ACRO385561000
Nonanoato de metilo 95%
Nonanoato de metilo
Formula: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172.27 g/mol
Pto. Ebullición: 213 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 0.874 g/cm³
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009569
Núm. CAS: 1731-84-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %