4-Fenilbutenona 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Phenylbut-3-en-2-one, 4-Phenyl-3-buten-2-one
385590010 385590500 385592500
ACRO385590010EA 89 EUR
ACRO385590010 ACRO385590500 ACRO385592500
4-Fenilbutenona 98+%
4-Fenilbutenona
Formula: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Pto. Ebullición: 261 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 38,5 °C
Pto. de inflamación: 116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008779
Núm. CAS: 122-57-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %